フォーム
foil (disc)
メーカー/製品名
Goodfellow 407-580-26
直径×厚み
10 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF40758026-10EA | 4061829929336 |
GF40758026-20EA | 4061829982270 |
GF40758026-50EA | 4061831024494 |