Merck
GF40285885
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 200 mm, wall thickness 0.051 mm
別名:
AL047100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 402-858-85
L
200 mm
外径
0.71 mm
壁厚
0.051 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF40285885-5EA4061821137203
GF40285885-10EA4061821137173
GF40285885-1EA4061821137180
GF40285885-2EA4061821137197