Merck
GF39593122
アルミニウム
foil, thickness 0.006 mm, size 100 × 100 mm, purity 99%
別名:
AL000360
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al
CAS番号:
分子量:
26.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
foil
自己発火温度
1400 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 395-931-22
抵抗性
2.6548 μΩ-cm
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.006 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF39593122-10EA:
GF39593122-2EA:
GF39593122-20EA:
GF39593122-5EA:
GF39593122-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)