Merck
GF39275208
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), film, thickness 0.1 mm, L 10 m, coil width 610 mm
別名:
FP301301
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 392-752-08
L
10 m
コイル幅
610 mm
厚さ
0.1 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3