Merck
GF38765773
ルテチウム
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
別名:
LU000200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Lu
CAS番号:
分子量:
174.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141608
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 387-657-73
抵抗性
54 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.025 mm
bp
3402 °C (lit.)
mp
1663 °C (lit.)
密度
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Lu]
InChI
1S/Lu
InChI Key
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)