Key Documents
GF38496594
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.4 mm, L 1 m, polymer thickness 0.025mm
別名:
IM301650
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 384-965-94
L
1 m
厚さ
0.4 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)