フォーム
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 381-678-25
サイズ×厚み
6 mm × 0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Hastelloyは、Haynes International, Incの商標として登録されています。
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF38167825-10EA | 4061829928865 |
GF38167825-20EA | 4061829981914 |
GF38167825-50EA | 4061831024180 |