Merck
GF37581699
Aluminum/Silicon
rod, Al 99%/Si 1%, 5 mm diameter, length 1000 mm, bulk density 2.7 g/cm3
別名:
AL057935
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 375-816-99
L
1000 mm
直径
5 mm
かさ密度
2.7 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)