Merck
GF36940428
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, as rolled
別名:
CO150240
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 369-404-28
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)