メーカー/製品名
Goodfellow 368-655-69
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF36865569-20EA | 4061821126337 |
GF36865569-2EA | 4061821126344 |
GF36865569-10EA | 4061821126313 |
GF36865569-1EA | 4061821126320 |
GF36865569-5EA | 4061821126351 |