Merck
GF35735069
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 500 mm, wall thickness 0.051 mm
別名:
AL047100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 357-350-69
L
500 mm
外径
0.71 mm
壁厚
0.051 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)