Merck
GF35600510
ホルミウム
rod, 2.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
別名:
HO007902
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ho
CAS番号:
分子量:
164.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141606
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 356-005-10
L
50 mm
直径
2.0 mm
密度
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI Key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)