Merck
GF35592149
Silver/Gold
lump, Ag 70%/Au 30%, 4 mm max. lump size, weight 5 g
別名:
AG096100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 355-921-49
重量
5 g
塊最大サイズ
4 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF35592149-1EA4061821146649