フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 352-022-71
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.4 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF35202271-2EA | 4061825044590 |
GF35202271-5EA | 4061825044606 |
GF35202271-10EA | 4061825044576 |
GF35202271-1EA | 4061825044583 |