フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 346-002-72
L ×壁厚
100 mm × 0.075 mm
外径 × 内径
1.0 mm × 0.85 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF34600272-20EA | 4061829971748 |
GF34600272-10EA | 4061829921644 |
GF34600272-1EA | 4061825460758 |
GF34600272-2EA | 4061829951283 |
GF34600272-5EA | 4061829996239 |