フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 338-480-62
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.025 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF33848062-10EA | 4061825044293 |
GF33848062-1EA | 4061825044309 |
GF33848062-2EA | 4061825044316 |
GF33848062-5EA | 4061825044323 |