Merck
GF33518156
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
別名:
TA090500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 335-181-56
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF33518156-1EA4061821136633
GF33518156-2EA4061821136640