フォーム
foil (disc)
メーカー/製品名
Goodfellow 329-192-40
直径×厚み
15 mm × 0.006 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF32919240-10EA | 4061829946371 |
GF32919240-20EA | 4061829995775 |
GF32919240-50EA | 4061831032338 |