フォーム
foil (not light tight (nlt))
メーカー/製品名
Goodfellow 328-922-28
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.006 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF32892228-1EA | 4061825459639 |
GF32892228-20EA | 4061829971403 |
GF32892228-10EA | 4061829921446 |
GF32892228-2EA | 4061829946364 |
GF32892228-5EA | 4061829995768 |