Merck
GF32838677
ステンレススチール - AISI 321合金、FeCr18Ni9Ti
200mm rod, 12.7mm diameter
別名:
FE217930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 328-386-77
L ×直径
200 mm × 12.7 mm