Merck
GF32528145
powder, max. particle size 200 micron, weight 500 g, purity 99.8%
別名:
CU006045
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.8%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 325-281-45
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
重量
500 g
部分最大サイズ
200 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF32528145-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
銅 powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8%
GF18361425
銅 powder, <75 μm, 99%
Sigma-Aldrich
207780
銅 powder, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203122
銅 powder (dendritic), <45 μm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357456