フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 321-001-63
L ×直径
1000 mm × 2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF32100163-1EA | 4061825459103 |
GF32100163-2EA | 4061829963910 |
GF32100163-5EA | 4061831014068 |