Merck
GF31159324
Brass
tube, Cu 63%/Zn 37%, outside diameter 3.17 mm, length 200 mm, wall thickness 0.455 mm
別名:
CU027510
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 311-593-24
L
200 mm
外径
3.17 mm
壁厚
0.455 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)