安全性情報
GF30882551
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 50 m, temper hard
別名:
AB245125
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 308-825-51
L
50 m
直径
0.08 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF30882551-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)