About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
アッセイ
99.9%
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 302-381-41
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
L
200 mm
直径
19 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF30238141-10EA:
GF30238141-1EA:
GF30238141-2EA:
GF30238141-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF30238141-1EA | 4061821023551 |
GF30238141-5EA | 4061821023575 |
GF30238141-10EA | 4061821023544 |
GF30238141-2EA | 4061821023568 |