Key Documents
GF30053540
T1 - 熱電対合金、Ni90Cr10
foil, 2m coil, 38mm coil width, 0.60mm thickness, annealed
別名:
NI090300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 300-535-40
L × W ×厚み
2 m × 38 mm × 0.60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)