Merck
GF29919493
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.01 mm, length 0.5 m, coil width 220 mm
別名:
AL010210
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 299-194-93
L
0.5 m
コイル幅
220 mm
厚さ
0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)