詳細
light tight (lt)
フォーム
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 296-325-41
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF29632541-20EA | 4061829970925 |
GF29632541-5EA | 4061829995010 |
GF29632541-10EA | 4061829921118 |
GF29632541-1EA | 4061825457529 |
GF29632541-2EA | 4061829951115 |