Merck
GF29604438
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 10 m, coil width 300 mm
別名:
CV301150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 296-044-38
L
10 m
コイル幅
300 mm
厚さ
0.0125 mm