Merck
GF29209967
ジルコニウム
lump, 8 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.2%
別名:
ZR006151
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zr
CAS番号:
分子量:
91.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141751
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.2%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 292-099-67
抵抗性
40 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
塊最大サイズ
8 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI Key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF29209967-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)