フォーム
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 285-888-21
サイズ×厚み
10 mm × 0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF28588821-10EA | 4061829945121 |
GF28588821-20EA | 4061829994716 |
GF28588821-50EA | 4061831031713 |