Merck
GF28328025
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, polymer thickness 0.05mm
別名:
IM301536
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
詳細
Backing Material: 0.035mm Copper
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 283-280-25
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.1 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)