フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 280-061-96
L ×壁厚
200 mm × 0.5 mm
外径 × 内径
9.0 mm × 8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF28006196-5EA | 4061831013580 |
GF28006196-10EA | 4061829944940 |
GF28006196-1EA | 4061825433080 |
GF28006196-2EA | 4061829963453 |