詳細
polyimide insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 280-044-42
L
50 m
コンダクタ直径
0.03 mm
絶縁体厚
0.0025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF28004442-1EA | 4061825433073 |