Merck
GF27760350
Inconel®合金600 - 耐熱合金、Ni72Cr16Fe8
foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
別名:
NI020200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
詳細
light tight (lt)
フォーム
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 277-603-50
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)