フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 264-456-41
L ×壁厚
500 mm × 1 mm
外径 × 内径
7.0 mm × 5.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF26445641-2EA | 4061829970352 |
GF26445641-1EA | 4061825432168 |