Merck
GF25475272
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, L 2 m, coil width 914 mm
別名:
ES301301
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 254-752-72
L
2 m
コイル幅
914 mm
厚さ
0.075 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)