Merck
GF25431881
コンスタンタン - 抵抗合金、Cu55Ni45
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness, as rolled
別名:
CU040250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 254-318-81
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)