フォーム
foil (temper half hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 253-873-53
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF25387353-10EA | 4061829920616 |
GF25387353-20EA | 4061829970185 |
GF25387353-1EA | 4061825426341 |
GF25387353-2EA | 4061829950927 |
GF25387353-5EA | 4061829993795 |