Merck
GF25090916
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 20 m, filament diameter 0.1 microns
別名:
CU805100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.96%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 250-909-16
L
20 m
直径
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF25090916-1EA4061821156532