Key Documents
GF25057852
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
別名:
AU065120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 250-578-52
L ×直径
0.2 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)