Key Documents
GF25030369
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
200mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.63mm wall thickness, 3.09mm inside diameter, solution treated
別名:
AL227100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 250-303-69
L ×壁厚
200 mm × 1.63 mm
外径 × 内径
6.35 mm × 3.09 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)