Merck
GF23930894
活性炭
tube, outside diameter 3.18 mm, length 100 mm, wall thickness 0.8 mm
別名:
活性炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
形状
tubes
自己発火温度
842 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 239-308-94
抵抗性
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
L
100 mm
外径
3.18 mm
壁厚
0.8 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg