Key Documents
GF23212471
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm, polymer thickness 0.05mm
別名:
ES301532
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 232-124-71
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.1 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)