Key Documents
GF22979526
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
foil, 1m coil, 1mm coil width, 0.20mm thickness, annealed
別名:
NI050274
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 229-795-26
L × W ×厚み
1 m × 1 mm × 0.20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)