Key Documents
GF21440326
アルミニウム-マグネシウム合金、Al97Mg3
200mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.050mm wall thickness, 1.4mm inside diameter, as drawn
別名:
AL017210
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 214-403-26
L ×壁厚
200 mm × 0.050 mm
外径 × 内径
1.5 mm × 1.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)