Merck
GF21404911
T2 - 熱電対合金、Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 10m length, 0.25mm conductor diameter, 0.04mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
NI105855
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
polyimide insulation
thermocouple wire
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 214-049-11
L
10 mm
コンダクタ直径
0.25 mm
絶縁体厚
0.04 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
アプリケーション
熱電対の構成要素の1つとしても使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)