Key Documents
GF20360326
Havar® - 高力非磁性合金、Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 25 x 25mm, 0.035mm thickness, as rolled, light tight (lt)
別名:
CO010260
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
詳細
light tight (lt)
形状
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 203-603-26
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.035 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Havarは、Precision Metals, Inc. AMETEKまたはその子会社や提携会社の商標として登録されています。
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)