Merck
GF20048116
lump, 4 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.99+%
別名:
FE006102
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.99%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 200-481-16
抵抗性
9.71 μΩ-cm
重量
20 g
塊最大サイズ
4 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF20048116-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)