安全性情報
GF19714642
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
別名:
W 145351
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 197-146-42
L
10 m
直径
0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF19714642-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)